Learn More
Fisherbrand™ Petrischalen aus Polystyrol
Transparent. Die Fisherbrand™ Petrischalen aus Polystyrol eignen sich optimal für mikrobielle oder Zellkultur-Anwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ FB63186
67.20 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24345" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12694785
  • 202.00 CHF / 600 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Petrischalen, Polystyrol
• Aseptische und sterile Versionen erhältlich
• Die Schalen sind durch Bestrahlen sterilisiert Sterilisierte Petrischalen werden für mikrobiologische Tests empfohlen
• Ein rot verfärbtes Etikett kennzeichnet die Sterilität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polystyrol
Flache Petrischale
3
90 mm
Unsteril
600er-Karton
14,2 mm
Videos
  • Fisherbrand Advantage aspiration system
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM558760 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/06/2025 Catalog NumberFB63186
ChargennummerM557810 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/04/2025 Catalog NumberFB63186
ChargennummerM557090 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/04/2025 Catalog NumberFB63186
ChargennummerM556570 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/04/2025 Catalog NumberFB63186
ChargennummerM555350 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/04/2025 Catalog NumberFB63186
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Petrischalen aus Polystyrol > Dreifach belüftet