Learn More
Gosselin™ L-förmige Inokulationsspatel
Zum Verteilen auf der Oberfläche fester Medien in mikrobiologischen Anwendungsbereichen. Gosselin™ L-förmige Inokulationsspatel sind aus Polystyrol gefertigt.
Marke: Gosselin™ ETAR-05
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gebogenes Ende
- Steril und wegwerfbar
- In manipulationssicheren Schnellverschlussbeuteln verpackt
Spezifikation
Ja | |
Weiß | |
Menge pro Schachtel: 6000 | |
Polystyrol | |
Steril |
EG N°1935/2004, ISO 11137 | |
148 mm | |
L-förmig | |
Inokulierverteiler | |
Für Anwendungen in Milchwirtschaft, Umwelt, Industrie, Mikrobiologie |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ L-förmige Inokulationsspatel > 5 Boxen x 24 Reißverschlusstaschen mit 50 Stk
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur