Learn More
Gosselin™ L-förmige Inokulationsspatel
Zum Verteilen auf der Oberfläche fester Medien in mikrobiologischen Anwendungsbereichen. Gosselin™ L-förmige Inokulationsspatel sind aus Polystyrol gefertigt.
44.95 CHF - 433.35 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EG N°1935/2004, ISO 11137 |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | Polystyrol |
Produkttyp | Inokulierverteiler |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12908140
![]() |
Gosselin™
ETAR-01 |
1000/Packung |
84.27 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11821741
|
Gosselin™
ETAR-06 |
Menge pro Schachtel: 2.000 |
96.30 CHF
400 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11836191
|
Gosselin™
ETAR-02 |
Unterpackungen mit 5 Stück |
44.95 CHF
400 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12622265
![]() |
Gosselin™
ETAR-05 |
Menge pro Schachtel: 6000 |
433.35 CHF
6000 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Gebogenes Ende
- Steril und wegwerfbar
- In manipulationssicheren Schnellverschlussbeuteln verpackt
Spezifikation
EG N°1935/2004, ISO 11137 | |
Polystyrol | |
Steril | |
L-förmig | |
Für Anwendungen in Milchwirtschaft, Umwelt, Industrie, Mikrobiologie |
Weiß | |
Inokulierverteiler | |
148 mm | |
Ja |