Learn More
Gosselin™ runde 500 ml-HDPE-Flaschen, naturfarben
Hergestellt aus HDPE. Gosselin™ runde 500 ml-Flaschen aus naturfarbenem HDPE sind mit einfachem oder doppeltem Verschluss oder auslaufsicherer Kappe erhältlich.
171.81 CHF - 230.60 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
---|---|
Farbe | Naturfarben |
Material | HDPE |
Länge (metrisch) | 80 mm |
Menge | 140/Packung |
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Verschlussmaterial | Zertifizierung/Konformität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Verschlussmaterial | Zertifizierung/Konformität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11713094
|
Gosselin
LR500-01 |
Doppelschraubverschluss | Polyethylen | CE, EG N°1935/2004 |
194.73 CHF
140 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11743094
|
Gosselin
LR500-02 |
Einzelner Schraubverschluss | HDPE | CE, EG N°1935/2004, ISO 11137 |
223.37 CHF
140 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11733094
|
Gosselin
LR500-03 |
Doppelschraubverschluss | Polyethylen | CE, EG N°1935/2004, ISO 11137 |
230.60 CHF
140 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11557862
|
Gosselin
LR500-05 |
Einzelner Schraubverschluss | HDPE | CE, EG N°1935/2004 |
171.81 CHF
140 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11753094
|
Gosselin
LR500-06 |
Schraubverschluss mit Wattepfropf | Tresylen | CE, EG N°1935/2004 |
177.55 CHF
140 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11723094
![]() |
Gosselin
LR500-04 |
Schraubverschluss mit Wattepfropf | Tresylen | CE, EG N°1935/2004, ISO 11137 |
225.25 CHF
140 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Einmalgebrauch, HDPE, runde und quadratische Flaschen von 50 ml bis 2.500 ml
- Mit einer Auswahl von drei verschiedenen Kappen erhältlich: Einfachverschluss, rot, Schraubverschluss mit tiefem Gewinde, Doppelverschluss: Polyethylendichtung und roter Schraubverschluss, auslaufsicherer Schraubverschluss, rot, mit Tresylendichtung (nur in den Größen 100 bis 1.000 ml)
- Der Schraubverschluss ist an der Flasche befestigt und die Flaschen befinden sich in Boxen
- Aseptisch oder steril durch Bestrahlung mit abziehbarem Sterilitätszertifikat
- Die 2.500 ml-Flaschen sind mit weißen Kappen versehen
- Nur zur Verwendung in der Forschung, außer anderweitig angegeben.
Spezifikation
500 ml | |
HDPE | |
140/Packung | |
Rot | |
Rund | |
58 mm |
Naturfarben | |
80 mm | |
80 mm | |
Ja | |
136 mm |