Learn More
Gosselin™ runde 500 ml-HDPE-Flaschen, naturfarben Artikelnummer.: 11557862
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Gosselin™ runde 500 ml-HDPE-Flaschen, naturfarben
Artikelnummer. 11557862
Einzelner Schraubverschluss, HDPE, CE, EG N°1935/2004
Click to view available options
Verschlusstyp:
Doppelschraubverschluss
Einzelner Schraubverschluss
Schraubverschluss mit Wattepfropf
Verschlussmaterial:
HDPE
Polyethylen
Tresylen
Zertifizierung/Konformität:
CE, EG N°1935/2004
CE, EG N°1935/2004, ISO 11137
Artikelnummer. 11557862
Marke: Gosselin LR50005
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus HDPE. Gosselin™ runde 500 ml-Flaschen aus naturfarbenem HDPE sind mit einfachem oder doppeltem Verschluss oder auslaufsicherer Kappe erhältlich.
  • Einmalgebrauch, HDPE, runde und quadratische Flaschen von 50 ml bis 2.500 ml
  • Mit einer Auswahl von drei verschiedenen Kappen erhältlich: Einfachverschluss, rot, Schraubverschluss mit tiefem Gewinde, Doppelverschluss: Polyethylendichtung und roter Schraubverschluss, auslaufsicherer Schraubverschluss, rot, mit Tresylendichtung (nur in den Größen 100 bis 1.000 ml)
  • Der Schraubverschluss ist an der Flasche befestigt und die Flaschen befinden sich in Boxen
  • Aseptisch oder steril durch Bestrahlung mit abziehbarem Sterilitätszertifikat
  • Die 2.500 ml-Flaschen sind mit weißen Kappen versehen
  • Nur zur Verwendung in der Forschung, außer anderweitig angegeben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Naturfarben
Material HDPE
Länge (metrisch) 80 mm
Menge 140/Packung
Sterilität Unsteril
Breite (metrisch) 80 mm
Verschlussfarbe Rot
Zertifizierung/Konformität CE, EG N°1935/2004
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 136 mm
Verschlussmaterial HDPE
Durchmesser (metrisch) 58 mm
Verschlusstyp Einzelner Schraubverschluss
Name des Produkts
Gosselin™ runde 500 ml-HDPE-Flaschen, naturfarben >