Learn More
Gosselin™ runde 500 ml-HDPE-Flaschen, naturfarben
Hergestellt aus HDPE. Gosselin™ runde 500 ml-Flaschen aus naturfarbenem HDPE sind mit einfachem oder doppeltem Verschluss oder auslaufsicherer Kappe erhältlich.
Marke: Gosselin LR500-01
90.33 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Einmalgebrauch, HDPE, runde und quadratische Flaschen von 50 ml bis 2.500 ml
- Mit einer Auswahl von drei verschiedenen Kappen erhältlich: Einfachverschluss, rot, Schraubverschluss mit tiefem Gewinde, Doppelverschluss: Polyethylendichtung und roter Schraubverschluss, auslaufsicherer Schraubverschluss, rot, mit Tresylendichtung (nur in den Größen 100 bis 1.000 ml)
- Der Schraubverschluss ist an der Flasche befestigt und die Flaschen befinden sich in Boxen
- Aseptisch oder steril durch Bestrahlung mit abziehbarem Sterilitätszertifikat
- Die 2.500 ml-Flaschen sind mit weißen Kappen versehen
- Nur zur Verwendung in der Forschung, außer anderweitig angegeben.
Spezifikation
500 ml | |
HDPE | |
140/Packung | |
80 mm | |
EG N°1935/2004 | |
Rund | |
Polyethylen | |
Doppelschraubverschluss |
Naturfarben | |
80 mm | |
Unsteril | |
Rot | |
Ja | |
136 mm | |
58 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30