Learn More
Gosselin™ Gosselin™ Einweg-Teströhrchen aus Polypropylen mit flachem Boden
Ausgezeichnet für den Einsatz in einem klinischen, Molkerei-, Umwelt-, Industrie- und Mikrobiologieumfeld. Die Gosselin™ Polypropylen-Reagenzgläser mit flachem Fuß sind aus transparentem, naturfarbenen Polypropylen gefertigt.
148.24 CHF - 374.43 CHF
Spezifikation
Farbe | Naturfarben |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 7 ml |
Länge (metrisch) | 54 mm |
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit | Anwendungen in Medizin, Milchwirtschaft, Umwelt, Industrie, Mikrobiologie |
Produktcode | Marke | Sterilität | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12990371
|
Gosselin™
TP5-14 |
Steril | Weiß |
374.43 CHF
1600 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13483916
|
Gosselin™
TP5-16 |
Steril | Rot |
374.43 CHF
1600 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12327577
|
Gosselin™
TP5-03 |
Unsteril | Not Included | N/A | ||||||
12910381
|
Gosselin™
TP5-15 |
Unsteril | Weiß |
352.90 CHF
1600 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Description
- Zentrifugenröhrchen
- Sterilisierungsvertrauensgrad gemäß ISO 11137: Nil
- Kontakt mit Lebensmitteln: Rohstoffe konform mit Verordnung EG N°1935/2004
Specifications
Naturfarben | |
54 mm | |
Anwendungen in Medizin, Milchwirtschaft, Umwelt, Industrie, Mikrobiologie |
7 ml | |
Polypropylen | |
16,6 mm |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.