Learn More
Gosselin™ Gosselin™ Einweg-Teströhrchen aus Polypropylen mit flachem Boden
Ausgezeichnet für den Einsatz in einem klinischen, Molkerei-, Umwelt-, Industrie- und Mikrobiologieumfeld. Die Gosselin™ Polypropylen-Reagenzgläser mit flachem Fuß sind aus transparentem, naturfarbenen Polypropylen gefertigt.
Marke:  Gosselin™ TP5-03
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12327577
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Zentrifugenröhrchen
  • Sterilisierungsvertrauensgrad gemäß ISO 11137: Nil
  • Kontakt mit Lebensmitteln: Rohstoffe konform mit Verordnung EG N°1935/2004
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Not Included
7 ml
Polypropylen
Gehäuse 500BG
Unsteril
Nicht enthalten
Naturfarben
54 mm
Anwendungen in Medizin, Milchwirtschaft, Umwelt, Industrie, Mikrobiologie
2000 Karton
16,6 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Gosselin™ Einweg-Teströhrchen aus Polypropylen mit flachem Boden > Unsteril; ohne Kappe