Learn More
Gosselin™ Gosselin™ Einweg-Teströhrchen aus Polypropylen mit flachem Boden
Ausgezeichnet für den Einsatz in einem klinischen, Molkerei-, Umwelt-, Industrie- und Mikrobiologieumfeld. Die Gosselin™ Polypropylen-Reagenzgläser mit flachem Fuß sind aus transparentem, naturfarbenen Polypropylen gefertigt.
Marke: Gosselin™ TP5-15
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zentrifugenröhrchen
- Unsteril
- Kontakt mit Lebensmitteln: Rohstoffe konform mit Verordnung EG N°1935/2004
Spezifikation
CE, IVD, EG N°1935/2004 | |
LDPE | |
7 ml | |
Polypropylen | |
Schraubverschluss | |
Karton mit 1600 | |
16,6 mm | |
Röhrchen mit flachem Boden |
Weiß | |
Naturfarben | |
54 mm | |
Anwendungen in Medizin, Milchwirtschaft, Umwelt, Industrie, Mikrobiologie | |
400/Beutel | |
Unsteril | |
Ja; Schraubverschluss |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Gosselin™ Einweg-Teströhrchen aus Polypropylen mit flachem Boden > Steril; mit weißem Schraubverschluss
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur