Learn More
Glykolsäure, ca. 67 % aq., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11348096
Zum Warenkorb hinzufügen
Glykolsäure, ca. 67 % aq., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348096
500 ml
Click to view available options
Menge:
500 ml
Gehäuse 2500mL
Artikelnummer. 11348096
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14980.AP
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Glycolic acid is used to evaluate the efficacy of glycolic peels treatment for all types of acne. It is also used in the fine synthesis of medicine and as a raw material of cosmetics and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Glykolsäure wird zur Beurteilung der Wirksamkeit von glykolischen Peelings zur Behandlung von allen Arten von Aknen verwendet. Es wird auch in der Feinsynthese der Medizin und als Rohstoff für Kosmetika und organische Synthese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Basen und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-14-1
Summenformel C2H4O3
Molekulargewicht (g/mol) 76.051
MDL-Nummer MFCD00004312
InChI-Schlüssel AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycolic acid, hydroxyacetic acid, glycollic acid, hydroxyethanoic acid, acetic acid, hydroxy, glycolate, caswell no. 470, alpha-hydroxyacetic acid, kyselina glykolova, kyselina glykolova czechMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 757
ChEBI CHEBI:17497
IUPAC-Name 2-Hydroxyessigsäure
SMILES C(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycolic acid
Siedepunkt 112 °C
Strukturformel HOCH2CO2H
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1209322
Merck Index 14,4498
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Konzentration ≈67% wässrige Lösung
Formelmasse 76.05
Dichte 1,27
Menge 500 ml
Flammpunkt Keine
Geruch Süß
Brechungsindex 1,411
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10242889 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/08/2022 Catalog NumberL14980.AP,L14980.0F
Chargennummer10213730 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL14980.AP,L14980.0F
Chargennummer10130479 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL14980.AP,L14980.0F
Chargennummer10186898 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL14980.AP,L14980.0F
Chargennummer10222657 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL14980.AP,L14980.0F
Name des Produkts
Glykolsäure, ca. 67 % aq., Thermo Scientific Chemicals >