Learn More
Glycerolformal, 99 %, Isomerengemisch, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
27.84 CHF - 157.79 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Glycerol formal |
---|---|
Namenshinweis | 99+% |
CAS | 4740-78-7, 5464-28-8 |
Dichte | 1.2100g/mL |
pH | 4.0 to 6.5 (10% soln.) |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10083230
|
Thermo Scientific Acros
259770050 |
5 mL | Glasflasche |
27.84 CHF
5 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10490511
|
Thermo Scientific Acros
259772500 |
250 mL | Glasflasche |
149.75 CHF
250 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10063270
|
Thermo Scientific Acros
259775000 |
500 mL | Glasflasche |
157.79 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Glycerol formal | |
4740-78-7, 5464-28-8 | |
4.0 to 6.5 (10% soln.) | |
97°C | |
99% min. Sum of alpha-and beta-isomers (GC) | |
C4H8O3 | |
MFCD00003218 | |
1.21 | |
104.11 | |
104.11 | |
Flüssigkeit |
99+% | |
1.2100g/mL | |
193.0°C to 195.0°C | |
Echt | |
Glasflasche | |
1.4500 to 1.4520 | |
14, 4485 | |
(50% in water) Clear | |
16 mPa.s (20°C) | |
99+% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
GHS-P-Hinweis
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI Exposition oder falls betroffen:
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 225-248-9
- Glycerol formal, mixture of approx. 55% 5-Hydroxy-1,3-dioxane and approx. 45% 4-Hydroxymethyl-1,3-dioxolane
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.