Learn More
Glycerol, 99+ %, hochrein, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.09 g/mol
42.33 CHF - 1059.27 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 56-81-5
Summenformel C3H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 92.09
MDL-Nummer MFCD00004722
InChI-Schlüssel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-Name Propan-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10562524
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
158922500
250 mL Glasflasche
42.33 CHF
250 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10296200
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
158920010
1 L Glasflasche
125.23 CHF
1 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10152970
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
158920025
2.5 l Glasflasche
215.31 CHF
2.50 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10648143
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
158920100
10 L Plastikeimer
522.60 CHF
10 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10591211
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
158920250
25 L Kunststoff-Fass
1059.27 CHF
25 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 200-289-5
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Glycerol, 99+ %, hochrein, Thermo Scientific Chemicals