Learn More
Glycerol, 99+ %, hochrein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10152970
Zum Warenkorb hinzufügen
Glycerol, 99+ %, hochrein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10152970
2.5 l, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 l
10 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Plastikeimer
Artikelnummer. 10152970
Marke: Thermo Scientific Acros 158920025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 56-81-5
Summenformel C3H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 92.09
MDL-Nummer MFCD00004722
InChI-Schlüssel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Glycerin, Glycylalkohol, Trihydroxypropan, Propantriol, 1,2,3-Trihydroxypropan, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-Name Propan-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycerin
Namenshinweis Extrarein
Hinweise zur Zersetzung >290 °C
Schmelzpunkt 18.0 °C
Dichte 1.2610 g/ml
Siedepunkt 290.0 °C
Flammpunkt 160 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+ %
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOCH2CH(OH)CH2OH
Brechungsindex 1.4716
Menge 2.5 l
Beilstein 01, 502
Merck Index 15, 4520
Relative Dichte 1.261
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: >500 g/l (20 °C). Andere Löslichkeiten: löslich in Methanol, Ethanol und 2-Propanol, unlöslich in Ether, Benzol, Chloroform
Formelmasse 92.09
Dampfdruck 0.003 mbar bei 50 °C
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte Extrarein
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2529128 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number158922500,158920100,158920010,158920250,158920025
Chargennummer2535039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number158922500,158920100,158920010,158920250,158920025
Chargennummer2535996 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number158922500,158920100,158920010,158920250,158920025
Chargennummer2497163 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number158922500,158920100,158920010,158920250,158920025
Chargennummer2412564 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number158922500,158920100,158920010,158920250,158920025
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Glycerol, 99+ %, hochrein, Thermo Scientific Chemicals >