Learn More
Glycerin, Reagenz ACS, 99.6 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10229460
Zum Warenkorb hinzufügen
Glycerin, Reagenz ACS, 99.6 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10229460
500 mL, EcoSafPak™ Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
10 L
Verpackung:
EcoSafPak™ Glasflasche
Glasflasche
Plastikeimer
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Artikelnummer. 10229460
Marke: Thermo Scientific Acros 410985000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-81-5
Summenformel C3H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 92.09
MDL-Nummer MFCD00004722
InChI-Schlüssel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglynMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-Name Propan-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycerin
Hinweise zur Zersetzung >290°C
Schmelzpunkt 18.0°C
Dichte 1.2610g/mL
Siedepunkt 290.0°C
Flammpunkt 160°C
Glührückstand 0.005% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.6%
Verpackung EcoSafPak™ Glasflasche
Strukturformel HOCH2CH(OH)CH2OH
Brechungsindex 1.4716
Menge 500 mL
Beilstein 01, 502
Merck Index 15, 4520
Relative Dichte 1.261
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol and 2-propanol, insoluble in ether, benzene, chloroform
Formelmasse 92.09
Dampfdruck 0.003mbar at 50°C
Reinheit (%) 99.6%
Güte ACS-Reagenz
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464856 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/07/2024 Catalog Number410985000,410980100,410980025
ChargennummerA0461970 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/04/2024 Catalog Number410985000,410980100,410980025
ChargennummerA0459799 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2024 Catalog Number410985000,410980100,410980025
ChargennummerB0541563A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number410985000,410980100,410980025
ChargennummerB0541748B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number410985000,410980100,410980025
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Glycerin, Reagenz ACS, 99.6 %, Thermo Scientific Chemicals >