Learn More
Glycerin, 99+ %, AR-zertifiziert zur Analyse, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 l
5 L
25 L
Verpackung:
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
Beschreibung
C3H8O3, CAS-Nummer-56-81-5, Glycerin, Propanetriol, Glycylalkohol, Glycerin, 1,2,3-Trihydroxypropan, Glycerin, 1,2,3-Propanetriol, Trihydroxypropan, Osmoglyn, Glycerin, 1 l, 290 Grad C, CHEBI:17754, Nicht bestimmt, 92,09 g/mol, PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N, Propan-1,2,3-Triol, 18 Grad C, 4722
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 18 °C |
pH | 5 |
Siedepunkt | 290°C |
Verpackung | HDPE-Kunststoffflasche |
Menge | 500 mL |
Dampfdichte | 3.17 |
Formelmasse | 92.09g/mol |
Dampfdruck | 0.003mbar 50 |
Physikalische Form | Besonders viskose Flüssigkeit |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Glycerin, 99+ %, AR-zertifiziert zur Analyse, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur