Learn More
Glycerin, ACS-Reagenz, ≥ 99.5 % Honeywell Riedel-de Haën™
ACS-Reagenz, ≥99.5 %
Marke: Honeywell-Riedel-de Haen G7893-4L
Menge | 4 l |
---|---|
Verpackung | Poly-Flasche |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
- Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
Chemische Identifikatoren
56-81-5 | |
92.09 | |
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N | |
753 | |
Propan-1,2,3-triol |
C3H8O3 | |
MFCD00004722 | |
Glycerin, Glycylalkohol, Trihydroxypropan, Propantriol, 1,2,3-Trihydroxypropan, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglynMehr anzeigen | |
CHEBI:17754 | |
OCC(O)CO |
Spezifikation
Glycerin | |
18 °C | |
1.25 g/ml | |
290 °C (1013 hPa) | |
698 °F | |
Poly-Flasche | |
HOCH2CH(OH)CH2OH | |
4 l | |
635685 | |
Vollständig in Wasser mischbar | |
OCC(O)CO | |
92.09 | |
3.1 (vs. Luft) | |
92.09 mol | |
≥ 99.5 % |
56-81-5 | |
Farblos | |
Neutral | |
160 °C (320 °F) | |
Geruchsneutral | |
C3H8O3 | |
MFCD00004722 | |
NONH für alle Transportarten | |
Glycerin, Glycylalkohol, Trihydroxypropan, Propantriol, 1,2,3-Trihydroxypropan, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn | |
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N | |
Propan-1,2,3-triol | |
753 | |
CHEBI:17754 | |
1 mmHg (20 °C) | |
Flüssigkeit |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Glycerin, ACS-Reagenz, ≥ 99.5 % Honeywell Riedel-de Haën™ > 4 l-Kunststoffflasche
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur