Learn More
Glycerin, ACS-Reagenz, ≥ 99.5 % Honeywell Riedel-de Haën™ Artikelnummer.: 15657890
Verfügbar ab: 12-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Glycerin, ACS-Reagenz, ≥ 99.5 % Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15657890
4 x 4 l, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2 l
4 l
4 x 4 l
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Flasche
Artikelnummer. 15657890
Marke: Honeywell-Riedel-de Haen G78934X4L
Verfügbar ab: 12-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
ACS-Reagenz, ≥99.5 %
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-81-5
Summenformel C3H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 92.09
MDL-Nummer MFCD00004722
InChI-Schlüssel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Glycerin, Glycylalkohol, Trihydroxypropan, Propantriol, 1,2,3-Trihydroxypropan, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglynMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-Name Propan-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycerin
Schmelzpunkt 18 °C
Farbe Farblos
Dichte 1.25 g/ml
pH Neutral
Siedepunkt 290 °C (1013 hPa)
Flammpunkt 160 °C (320 °F)
Zündpunkt 698 °F
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOCH2CH(OH)CH2OH
Menge 4 x 4 l
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 635685
Löslichkeitsinformationen Vollständig in Wasser mischbar
Dampfdichte 3.1 (vs. Luft)
Formelmasse 92.09 mol
Dampfdruck 1 mmHg (20 °C)
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Physikalische Form Flüssigkeit
Name des Produkts
Glycerin, ACS-Reagenz, ≥ 99.5 % Honeywell Riedel-de Haën™ >