Learn More
BICASA MECC Series Wall Bench with Sink, Reagent Shelf
MECC Series Wall Bench with Sink, Reagent Shelf comes complete with lateral pedestals, MECC service spine, C-Frame side support, cross-bar, polypropylene sink countertop with 1 basin, water mixer, eyewash and pegboard.
Marke:  BICASA MS.1200.900.2100.PP
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17487393
  • 6540.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Labortische der Serie MECC
  • Sockel: Aluminiumprofil (150 x 25 mm und 150 x 50 mm) mit vertikalen Schlitzen
  • Medienzelle: Modularer Stahlrahmen zur Sockelmontage in unterschiedlicher Höhe mit horizontalen Reihen von Verteilertafeln
    • Kanalstruktur mit Durchgang für Rohrleitungen und Leitungen
  • Versorgungsleiste: Vorgebohrtes Metallband in Höhe der Arbeitsplatte
  • Versorgungstafeln: Abdeckung aus geformtem Polypropylen-PP-Harz (V0 flammhemmend – IEC 60695-11-10 / -20)
  • C-Frame Arbeitstationen: Zertifiziert nach EN 13150:2001 und BRG 234/09.06
    • Rahmennivellierstützen aus C-Stahlrohren – Horizontale Querträger – Seitliche Metallbleche
  • Arbeitsplatten: Unabhängige Einheiten – über dem C-FRAME installiert und befestigt
  • Farben:
    • Metall: Hellgraue, matte, phosphatbehandelte Polyurethanpulverbeschichtung
    • MECC-Versorgungstafeln: Silbergrau (Frontplatte) – Hinterer ABS-Schaltschrank: Schwarz
    • Feuerhemmende Spanplatten, 19 mm: Hellgrau (2 dekorativ)
  • Hähne: Epoxidpulverbeschichtung in Hellgrau; Flüssigkeitserkennung (Handhabung gemäß EN13792:2000)
  • Reagenzglasregal: Beschichtetes Metall – Kragarm
  • Stecktafel: Kunststoffplatte (Acrylständer)
Spezifikation
Spezifikation
Hellgrau
Nicht autoklavierbar
C-Frame
Nein
900 x 1200 x 900/2120 mm
2 Reagenzglasregale, Polypropylen-Arbeitsplatte mit Becken, Mischbatterie, Augendusche und Stecktafel.
Name des Produkts
BICASA MECC Series Wall Bench with Sink, Reagent Shelf > Wandtisch der Serie MECC mit Becken, Reagenzienregal; Abmessungen (T x B x H): 1.200 x 900 x 900/2120 mm