Learn More
Fisherbrand™ ASTM™ Hydrometer zur Bestimmung der relativen Dichte von Flüssigkeiten, die leichter sind als Wasser
Die Genauigkeit des Hydrometers entspricht oder übertrifft die ASTM™ E 100-Spezifikationen.
Marke:  Fisherbrand™ 116033VC
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11889280
Beschreibung
Beschreibung
Die Genauigkeit des Hydrometers entspricht oder übertrifft die ASTM™ E 100-Spezifikationen.
  • Verwenden Sie den Zylinder 08-530K
  • Temperatur zur Standardisierung: 60 °F
Bestellinformation
Ein Kalibrierungszertifikat ist erhältlich; bei der Bestellung einfach den Buchstaben C an das Ende der Katalognummer anhängen.
Compliance
Kalibriert gemäß ASTM™ E 126-Spezifikationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hydrometer
0.001
260 mm
0.800 to 0.850 ASTM 105H-62
60 °F
105H
3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E126, gemäß ASTM E10-14 Tabelle 1
Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser
260 mL
Name des Produkts
Fisherbrand™ ASTM™ Hydrometer zur Bestimmung der relativen Dichte von Flüssigkeiten, die leichter sind als Wasser > ASTM No.: 105H; 260mL liquid-volume; With 3-pt certification