Learn More
GlutaMAX™ Supplement
GlutaMAX™ Supplement
117.00 CHF - 882.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | cGMP, ISO 13485, FDA |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 15 bis 30 °C |
Konzentration | 100 X |
Form | Flüssig |
Produkttyp | GlutaMAX |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11574466
![]() |
Gibco
35050038 |
100 ml |
117.00 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11584466
![]() |
Gibco
35050087 |
20 x 100 ml |
882.00 CHF
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Gibco™ GlutaMAX™ Supplement ist eine Alternative zu L-Glutamin mit höherer Stabilität, was die Zellviabilität verbessert. GlutaMAX™ Supplement eignet sich für adhärente und Suspensionskulturen von Säugetierzellen, ohne dass eine Anpassung erforderlich ist. GlutaMAX™ Supplement wird als 200 mM L-Alanyl-L-Glutamin-Dipeptid in 0.85%iger NaCl-Lösung angeboten. GlutaMAX™ Supplement ist auch in einer Reihe von Medienformulierungen enthalten. Im Vergleich zu L-Glutamin hat GlutaMAX™ Supplement folgende Eigenschaften:Merkmale:
Minimiert die Ansammlung von giftigem Ammoniak
Im Gegensatz zu L-Glutamin zerfällt GlutaMAX™ Supplement nicht spontan zu Ammoniak. Stattdessen spalten die Zellen die Dipeptid-Bindung auf und setzen nach Bedarf L-Glutamin frei. Dieses System verhindert die Ansammlung von Zerfallsprodukten und erhält bei längerfristigen Kulturen eine Zufuhr von frischem L-Glutamin aufrecht.
Verbessert die Viabilität und Zellwachstum
Kulturen mit niedrigeren Ammoniak-Konzentrationen zeigen eine verbesserte Zellviabilität. Darüber verbleiben die Kulturbedingungen wegen der ständigen Konzentration von GlutaMAX™ Supplement besser unter Kontrolle, was bei L-Glutamin nicht möglich ist.
Bleibt über einen weiten Temperaturbereich hinweg stabil
GlutaMAX™ Supplement ist bei Raumtemperatur stabil und gebrauchsfertig. GlutaMAX™ Supplement hält die volle Funktionsfähigkeit 24 Monate lang bei Raumtemperatur, 2 bis 8 °C oder -5 bis 30 °C aufrecht und gewährleistet so ein anwenderfreundliches Lagern und Arbeiten. GlutaMAX™ Supplement ist selbst bei 37 °C mindestens eine Woche lang stabil.
cGMP-konformes Herstellungs- und Qualitätssystem
Gibco™ GlutaMAX™ Supplement wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt; diese befindet sich in Paisley, Schottland (Großbritannien). Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485 zertifiziert. Um lückenlose Versorgung sicherzustellen, bieten wir auch ein identisches Gibco™ GlutaMAX™ Supplement an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird. Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
cGMP, ISO 13485, FDA | |
100 X | |
GlutaMAX | |
Für In-vitro-Diagnostik |
15 bis 30 °C | |
Flüssig | |
Säugetierzellkultur |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 24 Monate