Learn More
GlutaMAX™ Supplement
GREENER_CHOICE
GlutaMAX™ Supplement
Marke:  Gibco 35050087
689.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24071" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11584466
  • 882.00 CHF / 20 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
cGMP, ISO 13485, FDA
GlutaMAX™ Supplement, 20 x 100 ml, 100X-Konzentration, flüssige Form, sowohl für Adherent- als auch Suspensionskulturen von Säugetierzellen geeignet, ohne Anpassung erforderlich, GlutaMAX™ Supplement ist sowohl für Adherent- als auch für Suspensionskultur geeignet
Flüssig
Säugetierzellkultur
Für In-vitro-Diagnostik
15 bis 30 °C
100 X
GlutaMAX
20 x 100 ml
Sonderangebote
  • Thermo Scientific Nunc , Thermo Scientific Nalgene , Gibco , Invitrogen , Thermo Scientific
    Entdecken Sie, wie Sie Ihre Ersparnisse maximieren und Ihre Forschung mit unseren Spitzenprodukten von Gibco und Thermo Scientific auf die nächste Stufe heben können.
    Aktionscode: 24071
    Gültig bis zum2025-06-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
GlutaMAX™ Supplement > 20 x 100 ml