Learn More
GLT25D1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 16768-1-AP-150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
GLT25D1 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
COLGALT1 | |
GLT25D1 | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
234407, 290637, 79709 | |
-20°C | |
Liquid |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot | |
0.13 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Q8K297, Q8NBJ5 | |
Colgalt1 | |
GLT25D1 Fusion Protein Ag10346 | |
150 μL | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
Antibody | |
IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
GLT25D1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech > 150 μL; Unconjugated
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur