Learn More
GLT25D1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | GLT25D1 |
---|---|
Konzentration | 0.13 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16836504
|
Proteintech
16768-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16826504
|
Proteintech
16768-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Spezifikation
GLT25D1 | |
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
Q8K297, Q8NBJ5 | |
234407, 290637, 79709 | |
GLT25D1 Fusion Protein Ag10346 | |
Primary | |
-20°C | |
COLGALT1 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
GLT25D1 | |
Colgalt1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
GLT25D1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech