Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3/5 Spectral Calibration Plate 2 (ABY™, JUN™, MUSTANG PURPLE™ dyes), 96-well, 0.1 mL
Diese Platte stellt die reinen Farbstoffspektren und Mehrkomponenten-Werte für ABY™, JUN™ und MUSTANG PURPLE™ Farbstoffe auf Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3 und 5 96-Well 0,2 ml-Echtzeit-PCR-Systemen her.
Marke:  Applied Biosystems™ A26337
Artikelnummer. 15990253
  • 366.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Diese Platte stellt die reinen Farbstoffspektren und Mehrkomponenten-Werte für ABY™, JUN™ und MUSTANG PURPLE™ Farbstoffe auf Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3 und 5 96-Well 0,2 ml-Echtzeit-PCR-Systemen her. Es ermöglicht die gleichzeitige Durchführung mehrerer Farbstoffkalibrierungen in einer Platte, wodurch der Aufwand und die Zeit für die Farbstoffkalibrierung erheblich reduziert werden. Darüber hinaus verbessern die Formulierungen der Farbstoffe in dieser Platte die Ergebnisse durch Multiplexing, indem sie die Fluoreszenzspektren der jeweiligen Sonden in Ihren Echtzeit-PCR-Experimenten genauer darstellen. Ausführliche Bedienungsanweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Geräts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
96-well, 0.1 mL
QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Pro, QuantStudio™ 6 Flex (Software version 1.6 or later), QuantStudio™ 7 Flex (Software version 1.6 or later)
Real Time PCR (qPCR)
0,1 mL
96-well, 0.1 mL
1 Platte
Spektrenkalibrierungsplättchen
Trockeneis
1 Platte
qPCR
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2401177 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberA26337
Chargennummer2401179 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberA26337
Chargennummer2401180 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberA26337
Chargennummer2411217 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberA26337
Chargennummer2407204 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberA26337
Name des Produkts
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3/5 Spectral Calibration Plate 2 (ABY™, JUN™, MUSTANG PURPLE™ dyes), 96-well, 0.1 mL > 1 Platte