Learn More
Cole-Parmer™ Wägepapiere aus Pergamin
Wägepapiere aus Pergamin gewährleisten einen vollständigen Probentransfer. Cole Parmer™ Wägepapiere aus Pergamin sind feuchtigkeitsbeständig und nicht-absorbierend und zeichnen sich durch eine glatte Pergaminoberfläche aus.
46.70 CHF - 259.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Wägepapier |
---|---|
Form | Quadratisch |
Material | Papier |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für saubere Waagenwannen |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11855212
|
Cole-Parmer™
01338-02 |
102 x 102 mm |
259.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11865212
|
Cole-Parmer™
01338-04 |
152 x 152 mm |
54.05 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11845212
|
Cole-Parmer™
01338-00 |
7,6 x 7,6 cm |
46.70 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Description
Stellen Sie den vollständigen Probentransfer mit Wägepapieren aus Pergamin sicher.Cole Parmer™ Pergamin-Wägepapiere sind feuchtigkeitsbeständig und nicht saugfähig mit einer Pergamin-Oberfläche.
- Für saubere Waagenwannen
- Einwegartikel
- In drei Größen erhältlich
Specifications
Wägepapier | |
Quadratisch | |
Papier | |
Für saubere Waagenwannen |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.