Learn More
Cole-Parmer™ Wägepapiere aus Pergamin
Wägepapiere aus Pergamin gewährleisten einen vollständigen Probentransfer. Cole Parmer™ Wägepapiere aus Pergamin sind feuchtigkeitsbeständig und nicht-absorbierend und zeichnen sich durch eine glatte Pergaminoberfläche aus.
Marke:  Cole-Parmer™ 01338-02
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11855212
  • 259.00 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Beschreibung
Stellen Sie den vollständigen Probentransfer mit Wägepapieren aus Pergamin sicher.Cole Parmer™ Pergamin-Wägepapiere sind feuchtigkeitsbeständig und nicht saugfähig mit einer Pergamin-Oberfläche.
  • Für saubere Waagenwannen
  • Einwegartikel
  • In drei Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Für saubere Waagenwannen
4 in.
Papier
4 in.
Wägepapier
102 x 102 mm
10,2 cm
500/Packung
10,2 cm
Quadratisch
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Wägepapiere aus Pergamin > Größe (L x B): 102 x 102mm