Learn More
Cole-Parmer™ Wägepapiere aus Pergamin
Wägepapiere aus Pergamin gewährleisten einen vollständigen Probentransfer. Cole Parmer™ Wägepapiere aus Pergamin sind feuchtigkeitsbeständig und nicht-absorbierend und zeichnen sich durch eine glatte Pergaminoberfläche aus.
Marke:  Cole-Parmer™ 01338-04
51.35 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11865212
  • 54.05 CHF / 500 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Stellen Sie den vollständigen Probentransfer mit Wägepapieren aus Pergamin sicher.Cole Parmer™ Pergamin-Wägepapiere sind feuchtigkeitsbeständig und nicht saugfähig mit einer Pergamin-Oberfläche.
  • Für saubere Waagenwannen
  • Einwegartikel
  • In drei Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Für saubere Waagenwannen
6 in.
Papier
6 Zoll
Wägepapier
152 x 152 mm
15,2 cm
500/Packung
15,2 cm
Quadratisch
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Wägepapiere aus Pergamin > Größe (L x B):152 x 152mm