Learn More
BRAND™ Transferpettor-Caps aus Glas
Transferpettor-Kappen aus Glas, ideal für die meisten Forschungs-, Wissenschafts- und andere Labors geeignet.
Marke: BRAND™ 701910
20.05 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Transferpettor Kappen, DE-M,100/200 μl, blau / rot
- Transperfettor Kappen aus Glas
- Kappen für Einkanalpipetten
Spezifikation
50/Packung | |
Blau/Rot | |
100 und 200 μl |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%