Learn More
Fisherbrand™ Glasfläschchen mit Gewindehals, 10-425 Gewinde
Die weite Öffnung ermöglicht eine einfache Befüllung viskoser Materialien.
20.45 CHF - 122.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 11.6 mm
Material Glas
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC, HPLC
Flaschenhalstyp Schraube
Verpackungsart CleanPack, Polypropylen-Box
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Farbe Marking Spot Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Marking Spot Preis Menge & Verfügbarkeit  
11511474
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
10 09 0743
Durchsichtig Nein
122.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10521593
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
10 09 1196
Durchsichtig Ja
20.45 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11531474
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
10 09 1197
Bernsteinfarbig Ja
23.05 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die weite Öffnung ermöglicht eine einfache Befüllung viskoser Materialien
  • Jede beliebige Kombination von 1.5-ml-Gewindehals-Fläschchen 10-425 mit 10-mm-PP-Schraubverschlüsse ist als 2-in-1-KIT erhältlich
  • Verschlüsse mit geschlossener Oberseite und Ersatzsepta sind erhältlich
  • Großes Angebot an Mikroeinsätzen
Spezifikation
Spezifikation
11.6 mm
GC, HPLC
CleanPack, Polypropylen-Box
1,5 ml
32 mm
ND10
Glas
Schraube
<120 μl
Flachboden
100
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Glasfläschchen mit Gewindehals, 10-425 Gewinde