Learn More
Fisherbrand™ Glasfläschchen mit Gewindehals, 10-425 Gewinde
Die weite Öffnung ermöglicht eine einfache Befüllung viskoser Materialien.
Marke: Fisherbrand™ 10 09 0743
13.81 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24355" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die weite Öffnung ermöglicht eine einfache Befüllung viskoser Materialien
- Jede beliebige Kombination von 1.5-ml-Gewindehals-Fläschchen 10-425 mit 10-mm-PP-Schraubverschlüsse ist als 2-in-1-KIT erhältlich
- Verschlüsse mit geschlossener Oberseite und Ersatzsepta sind erhältlich
- Großes Angebot an Mikroeinsätzen
Spezifikation
Durchsichtig | |
Glas | |
GC, HPLC | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
1,5 ml | |
32 mm | |
ND10 |
11.6 mm | |
1.5 ml | |
Schraube | |
<120 μl | |
Flachboden | |
100 | |
Nein |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Glasfläschchen mit Gewindehals, 10-425 Gewinde > Durchsichtiger, flacher Boden, 1.5 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur