Learn More
Fisherbrand™ Birnenförmiger Glasscheidetrichter mit Glassperrhahn
Zum Trennen von Mischungen in nicht mischbaren Lösungsmitteln. Fisherbrand™ Birnenförmige Glasscheidetrichter mit Glassperrhahn sind mit austauschbarem Absperrhahn aus Glas oder PTFE lieferbar und werden mit Stopfen aus Glas und Kunststoff geliefert.
53.10 CHF - 102.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO 4800 |
Menge | 1PK |
Sperrhahn | Glas |
Stopfenmaterial | Glas, Kunststoff |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Anzahl Stopfen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Anzahl Stopfen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11932138
|
Fisherbrand™
FB51754 |
1000 ml | 29/32 | N/A | ||||||
11912138
|
Fisherbrand™
FB51752 |
250 ml | 24/29 |
83.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11902138
|
Fisherbrand™
FB51751 |
100 ml | 19/26 | N/A | ||||||
11992128
|
Fisherbrand™
FB51750 |
50 ml | 19/26 | N/A | ||||||
11922138
|
Fisherbrand™
FB51753 |
500 ml | 24/29 | N/A | ||||||
Beschreibung
Separates mixtures into immiscible solvents. Fisherbrand™ Glass Pear-Shaped Separating Funnel with Glass Stopcock is available with interchangeable glass or PTFE stopcock, but supplied with a glass and plastic stopper.
- Leicht zu öffnender Stopfen hilft den Druckaufbau während der Verarbeitung zu reduzieren.
- Aus chemisch beständigem Borosilikatglas hergestellt.
- ISO 4800-zertifiziert.
Spezifikation
Borosilikatglas | |
1PK | |
Glas, Kunststoff |
ISO 4800 | |
Glas |