Learn More
Fisherbrand™ Birnenförmiger Glasscheidetrichter mit Glassperrhahn
Zum Trennen von Mischungen in nicht mischbaren Lösungsmitteln. Fisherbrand™ Birnenförmige Glasscheidetrichter mit Glassperrhahn sind mit austauschbarem Absperrhahn aus Glas oder PTFE lieferbar und werden mit Stopfen aus Glas und Kunststoff geliefert.
Marke: Fisherbrand™ FB51752
67.46 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Separates mixtures into immiscible solvents. Fisherbrand™ Glass Pear-Shaped Separating Funnel with Glass Stopcock is available with interchangeable glass or PTFE stopcock, but supplied with a glass and plastic stopper.
- Der leicht zu öffnende Stopfen hilft, dem Druckaufbau während der Verarbeitung entgegenzuwirken.
- Hergestellt aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas.
- ISO 4800-zertifiziert
Spezifikation
250 ml | |
ISO 4800 | |
Glas | |
24/29 |
Borosilikatglas | |
1PK. | |
Glas, Kunststoff | |
Trenntrichter |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14