Learn More
Fisherbrand™ Birnenförmiger Glasscheidetrichter mit Glassperrhahn
Zum Trennen von Mischungen in nicht mischbaren Lösungsmitteln. Fisherbrand™ Birnenförmige Glasscheidetrichter mit Glassperrhahn sind mit austauschbarem Absperrhahn aus Glas oder PTFE lieferbar und werden mit Stopfen aus Glas und Kunststoff geliefert.
Marke:  Fisherbrand™ FB51753
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11922138
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Separates mixtures into immiscible solvents. Fisherbrand™ Glass Pear-Shaped Separating Funnel with Glass Stopcock is available with interchangeable glass or PTFE stopcock, but supplied with a glass and plastic stopper.
  • Der leicht zu öffnende Stopfen hilft, dem Druckaufbau während der Verarbeitung entgegenzuwirken.
  • Hergestellt aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas.
  • ISO 4800-zertifiziert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
ISO 4800
Glas
24/29
Borosilikatglas
1/Packung
Glas, Kunststoff
Trenntrichter
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Birnenförmiger Glasscheidetrichter mit Glassperrhahn > Kapazität: 500 ml