Learn More
Fisherbrand™ Birnenförmiger Glasscheidetrichter mit PTFE-Sperrhahn
Hergestellt aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas. Der Fisherbrand™ Birnenförmige Glasscheidetrichter mit PTFE-Sperrhahn trennt Gemische in nicht mischbare Lösungsmittel. Erhältlich mit austauschbarem Glas- oder PTFE-Absperrhahn, geliefert mit einem Glas- und Kunststoffstopfen.
Marke:  Fisherbrand™ FB51758
79.74 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11972138
  • 108.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hergestellt aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas. Der Fisherbrand™ Birnenförmige Glasscheidetrichter mit PTFE-Sperrhahn trennt Gemische in nicht mischbare Lösungsmittel. Erhältlich mit austauschbarem Glas- oder PTFE-Absperrhahn, geliefert mit einem Glas- und Kunststoffstopfen.
  • Hergestellt aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas.
  • ISO 4800-zertifiziert.
    • Der leicht zu öffnende Stopfen hilft, dem Druckaufbau während der Verarbeitung entgegenzuwirken.
    • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    500 ml
    ISO 4800
    PTFE
    24/29
    Borosilikatglas
    1/Packung
    Glas, Kunststoff
    Trenntrichter
    Dokumentation
    One moment while we fetch your results.
    Name des Produkts
    Fisherbrand™ Birnenförmiger Glasscheidetrichter mit PTFE-Sperrhahn > Kapazität: 500 ml