Learn More
Fisherbrand™ Pasteurpipetten aus Kalk-Soda Glas
Pasteurpipetten sind für den einmaligen Gebrauch in mikrobiologischen und serologischen Laboratorien bestimmt.
84.10 CHF - 173.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Material | Kalk-Soda Glas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Einmalgebrauch für Anwendungen in mikrobiologischen und serologischen Labors, zum Pipettieren von Flüssigkeiten, tropfenweisen Dosieren von Flüssigkeiten und Reagenzien, Verteilen von Mengen erwärmter Flüssigkeiten |
Menge | 1000 Packungen |
Volumen (angloamerikanisch) | 0,07 oz. |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Typ | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Typ | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11546963
|
Fisherbrand™
M4150NO250FS4 |
150 mm | Ohne Wattestopfen | Standardspitze |
89.90 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11506973
|
Fisherbrand™
M4150NW250FS4 |
150 mm | Mit Wattestopfen | Standardspitze |
157.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11566963
|
Fisherbrand™
M4230NO250FS4 |
230 mm | Ohne Wattestopfen | Standardspitze |
87.90 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11765098
|
Fisherbrand™
M4230NW250FS4 |
230 mm | Mit Wattestopfen | Standardspitze |
170.56 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11755108
|
Fisherbrand™
M4270NO250FS4 |
270 mm | Ohne Wattestopfen | Standardspitze |
153.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11795098
|
Fisherbrand™
M4270NW250FS4 |
270 mm | Mit Wattestopfen | Standardspitze |
173.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11775098
|
Fisherbrand™
M4230OO250FS4 |
230 mm | Ohne Wattestopfen | Geschlossene Spitze (Spezialanwendungen) |
84.10 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11785098
|
Fisherbrand™
M4230OW250FS4 |
230 mm | Mit Wattestopfen | Geschlossene Spitze (Spezialanwendungen) |
130.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Pasteurpipetten aus Kalk-Soda-Glas sind eine gute Alternative zu Kunststoffpipetten
- Entspricht der ISO-Norm 7712
- Pasteurpipetten mit kurzer oder langer verlängerter, feiner Spitze (150, 230 mm und 270 mm)
- Pasteurpipetten mit und ohne Wattestopfen
- Das Füllvolumen beträgt ca. 2 mL
- ideal für die Verwendung mit Fisherbrand Pipettierer
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Zum Einmalgebrauch für Anwendungen in mikrobiologischen und serologischen Labors, zum Pipettieren von Flüssigkeiten, tropfenweisen Dosieren von Flüssigkeiten und Reagenzien, Verteilen von Mengen erwärmter Flüssigkeiten | |
0,07 oz. | |
Ja |
Kalk-Soda Glas | |
1000 Packungen | |
2 ml | |
Fisherbrand Pipettierer |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Pasteurpipetten aus Kalk-Soda Glas