Learn More
Fisherbrand™ Konischer Glasscheidetrichter mit PTFE-Sperrhahn
Hergestellt aus Borosilikatglas und ISO4800-zertifiziert. Der Fisherbrand™ Konische Scheidetrichter aus Glas mit PTFE-Stopfen wird mit einem Glas- und Kunststoffstopfen geliefert. Erhältlich mit austauschbarem Glas- oder PTFE-Absperrhahn.
64.45 CHF - 141.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO 4800 |
Menge | 1/Packung |
Sperrhahn | PTFE |
Stopfenmaterial | Glas, Kunststoff |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Anzahl Stopfen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Anzahl Stopfen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11502792
|
Fisherbrand™
FB51744 |
1000 ml | 29/32 |
141.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11572782
|
Fisherbrand™
FB51741 |
100 ml | 19/26 |
64.45 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11582782
|
Fisherbrand™
FB51742 |
250 ml | 24/29 |
109.71 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11592782
|
Fisherbrand™
FB51743 |
500 ml | 24/29 |
95.10 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11562782
|
Fisherbrand™
FB51740 |
50 ml | 19/26 |
107.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Hergestellt aus Borosilikatglas und ISO 4800-zertifiziert. Der Fisherbrand™ Konische Scheidetrichter aus Glas mit PTFE-Stopfen wird mit einem Glas- und Kunststoffstopfen geliefert. Erhältlich mit austauschbarem Glas- oder PTFE-Absperrhahn.
- Aus Borosilikatglas
- ISO 4800-zertifiziert
- Lieferung mit einem Glas- und Kunststoffstopfen
- Erhältlich mit austauschbarem Glas- oder PTFE-Absperrhahn
Spezifikation
Borosilikatglas | |
1/Packung | |
Glas, Kunststoff |
ISO 4800 | |
PTFE | |
Trenntrichter |