Learn More
Hirschmann™ Messkolben der Klasse A mit Poly-Stopfen
Ermöglicht die genaue und sichere Messung und Handhabung von Flüssigkeiten im Labor. Hirschmann Instruments™ Messkolben der Klasse A mit Mehrzweckstopfen werden aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
Marke:  Hirschmann™ 2822181
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11952043
  • 48.65 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit Polyethylenstopfen
  • Mit bernsteinfarbener Graduierung
  • Gemäß DIN EN ISO 1042
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenidentifikation
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN ISO 1042
100 ml
170 mm
14/23 NS Standardschliff
Ja
Polyethylen
Borosilikatglas, Duran Glas
± 0.1 ml
±0,1 ml
A
Name des Produkts
Hirschmann™ Messkolben der Klasse A mit Poly-Stopfen > Fassungsvermögen:100 ml; Buchsenverbindung:14/23 NS Standardschliff