Learn More
Fisherbrand™ Glass Bottom for Desiccator
Glass only bottom for use with desiccator
74.15 CHF - 338.00 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15554635
|
Fisherbrand™
632415280250 |
Exsikkator (Typ: 250 mm) | 239 mm | 238 mm |
242.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15554625
|
Fisherbrand™
632415280150 |
Exsikkator (Typ: 150mm) | 143 mm | 158 mm |
84.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15504645
|
Fisherbrand™
632415280300 |
Exsikkator (Typ: 300mm) | 285 mm | 288 mm |
338.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15504635
|
Fisherbrand™
632415280200 |
Exsikkator (Typ: 200mm) | 192 mm | 203 mm |
131.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15504625
|
Fisherbrand™
632415280100 |
Exsikkator (Typ: 100mm) | 94 mm | 113 mm |
74.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Bottom for desiccator
Certifications
ISO 13 130, DIN 12 491
Spezifikation
Unterteil | |
Glas |