Learn More
Fisherbrand™ Glass Bottom for Desiccator
Glass only bottom for use with desiccator
Marke:  Fisherbrand™ 632415280200
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15504635
  • 131.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Glasunterteil für Exsikkator
Certifications
ISO 13 130, DIN 12 491
Spezifikation
Spezifikation
192 mm
ID: 119 mm
Exsikkator (Typ: 200mm)
Unterteil
Glas
203 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Glass Bottom for Desiccator > Typ: 200mm; AD: 192mm; Innendurchmesser: 119mm; Höhe: 203mm