Learn More
Fisherbrand™ Glass Bottom for Desiccator
Beschreibung
- Glasunterteil für Exsikkator
Certifications
ISO 13 130, DIN 12 491
Spezifikation
239 mm | |
ID: 131 mm | |
Exsikkator (Typ: 250 mm) |
Unterteil | |
Glas | |
238 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Glass Bottom for Desiccator > Typ: 250mm; AD: 239mm; Innendurchmesser: 131mm; Höhe: 238mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur