Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Glasperlen
Zur Aufbereitung von Proben zu Pulver
Marke:  Edmund Bühler GmbH™ 0001 063
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10526332
  • 60.05 CHF / 1 Kilogramm
Verfügbar ab: 31-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus Glas
  • PBO-frei
  • jeweils 1 kg in Kunststoffflasche
  • Zur Auflösung von Proben in Pulver
Spezifikation
Spezifikation
Glas
0.1 mm
PBO-frei
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Edmund Bühler GmbH™ Glasperlen > Durchmesser: 0.1 mm