Learn More
Sampling Systems™ GL45 Stainless Steel Bottle
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
500 mL
1 L
Beschreibung
- Made from corrosion resistant 316L stainless steel
- Includes a widely used GL45 bottle thread
- Featuring an airtight screw cap with a PTFE sealing ring
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 1 L |
Kapazität (angloamerikanisch) | 33.8 oz. |
Farbe | Silver |
Material | Stainless Steel (316L) |
Menge | 1 Flasche |
Closure Included | Yes |
Form | Zylindrisch |
Fit for Purpose | Zertifizierte Qualität |
Höhe (metrisch) | 175 mm |
Produkttyp | Metal Storage Bottle |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ GL45 Stainless Steel Bottle >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur