Learn More
Buerkle™ Aluminiumflaschen mit Originalitätsverschluss aus Polypropylen und Aluminiuminnendichtung
Vollständig rückstandsfrei entleerbar. Buerkle™ Aluminiumflaschen mit manipulationssicherem Schraubverschluss und Innendichtung sind geruchsneutral, lichtundurchlässig und rostfrei. Besonders geeignet für die Lagerung, den Transport oder den Versand von Stoffen und Referenzproben, die vollständig unverfälscht gelagert werden müssen.
Marke:  Buerkle™ 0327-0060
2.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10501561
  • 3.45 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Eine Aluminiumflasche, die sich besonders für die Aufbewahrung, den Transport oder den Versand von Substanzen und Referenzproben eignet, die völlig unverändert aufbewahrt werden müssen. Entleerung ohne Rückstände, geruchsneutral, lichtundurchlässig und rostfrei.
  • Reines Aluminium (Material AL 99.5)
  • Mit manipulationssicherem Schraubverschluss aus PP mit Innenversiegelung aus Aluminium
  • Mit UN-Zulassung
Spezifikation
Spezifikation
60 ml
Aluminium
Ja
8,8 cm
Manipulationssichere Schraubkappe
Lagerung, Transport oder Versand von Stoffen und Referenzproben, die komplett unverfälscht gelagert werden müssen
UN 1B1/x/250
Rund
Polypropylen mit Innendichtung aus Aluminium
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Aluminiumflaschen mit Originalitätsverschluss aus Polypropylen und Aluminiuminnendichtung > Fassungsvermögen: 60 mL