Learn More
DWK Life Sciences Transport-Edelstahlflasche, UN zertifiziert, mit DIN 168-1 Gewinde, GL 45 Artikelnummer.: 12616177
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
DWK Life Sciences Transport-Edelstahlflasche, UN zertifiziert, mit DIN 168-1 Gewinde, GL 45
Artikelnummer. 12616177 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
1500 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1500 mL
Artikelnummer. 12616177
Marke: DWK Life Sciences 299016055
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
UN-zertifizierte Versand- und Transportflasche.
The unbreakable steel bottle is ideal for storage applications where glass is not applicable, due to the risk of breakage or chemical incompatibility. Manufactured from corrosion resistant AISI Type 316L (1.4404) Stainless steel, and hygienically constructed with all welded seams. The bottle has a smooth inner surface finish that corresponds to IIIc (DIN 17441) with rounded inner edges for ease of cleaning. Polished and brushed durable exterior finish. The bottle has a GL 45 thread with a built-in pouring lip. Supplied without a cap, Stainless steel cap is available. It is fully compatible with all the GL 45 caps.
  • Zertifiziert nach UN-Standards für die Beförderung von Flüssigkeiten, die als gefährliche Güter in UN-Verpackungsgruppe II (mittlere Gefahr) und III (geringe Gefahr) eingestuft sind
  • Aufgrund der UN-Zulassung werden keine zusätzlichen Umverpackungen benötigt
  • Geeignet für Flüssigkeiten mit einer relativen Dichte von 2,0 oder weniger
  • Hergestellt aus korrosionsbeständigem Edelstahl Typ AISI 316L (1.4404), hygienisch und mit Schweißnähten konstruiert
  • Polierte und gebürstete, langlebige Außenverkleidung
  • Durch die glatte innere Oberfläche, entspricht IIIc (DIN 17441), mit abgerundeten Innenkanten kann die Flasche leicht gereinigt werden
  • GL 45 Gewinde mit Ausgießkante, kompatibel mit allen GL 45 Verschlüssen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1500 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Beförderung von Flüssigkeiten, die in den UN-Verpackungsgruppen I (hohes Lager), II (mittlere Gefahr) und III (geringe Gefahr) als Gefahrgut eingestuft sind; Lagerung, Transport und sichere Handhabung gefährlicher, gefährlicher und wertvoller Materialien; Lagerung und Transport lichtempfindlicher Materialien
Nominales Fassungsvermögen 1500 mL
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Transport-Edelstahlflasche, UN zertifiziert, mit DIN 168-1 Gewinde, GL 45 >