Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ M Mehrkanalpipetten
Der motorisierte Kolben sorgt für nahezu konstantes Pipettieren unabhängig vom Anwender und minimiert Schmerzen durch einseitige Dauerbelastung (RSI-Syndrom)
Marke: Gilson™ F81014
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Motorisierter Kolben mit einstellbarer Drehzahl, die mit unterschiedlich dichten Lösungen kompatibel ist
- Fest einstellbares Volumen zur Vermeidung von Ungenauigkeiten
- Die farblich gekennzeichneten Drucktasten entsprechen den jeweiligen Spitzenpackungen
- Servicealarm-Erinnerungen
- Die einzigartige Konstruktion der Spitzenhalter sorgt für einen sicheren Sitz der meisten Spitzenmarken
- Vier wichtige Pipettiermodi (Umkehr, Mischen, Wiederholen und Pipettieren), um Ihre Anwendung optimal zu unterstützen
- Die Pipette kann während des Ladevorgangs verwendet werden, um Engpässe und Ausfallzeiten zu vermeiden
- Konzipiert für gleichmäßigen Druck auf jeden Kolben, um eine konstante Befüllung aller Kanäle zu gewährleisten
- Das leistungsfähige Pipettenkarussell fasst bequem bis zu 5 PIPETMAN M Pipetten auf einmal und belädt sie mit 80% ihrer Füllkapazität in weniger als einer Stunde
- Gilson Trident und der einzigartige Abstandhalter verteilen die Abwurfkräfte gleichmäßig auf jede Spitze, wodurch die zum Abwerfen der Spitzen erforderliche Kraft reduziert wird
Spezifikation
D200, DF200, D300, DF300 | |
P300M | |
Pipetman™ | |
20 bis 300 μL | |
1 Jahr |
Grün | |
1 | |
Pipette | |
Ergonomisch |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ PIPETMAN™ M Mehrkanalpipetten > P300M; 20-300μL; D200, DF200, D300, DF300
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur