Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5mm O.D. Thin Walled Economy NMR Tubes
Die Wilmad Economy NMR-Röhrchen wurden für den Routineeinsatz in allen NMR-Spektrometern entwickelt und sitzen garantiert eng in jeder Spinnerturbine und haben keinen NMR-Hintergrund
Marke: Wilmad-LabGlass™ 66700-9585
Benachrichtigungen:
Verschlüsse werden nicht für die Verwendung mit in Chloroform-d oder Aceton-d6 gelösten Proben empfohlen.
Beschreibung
Hergestellt in einem ISO9001:2008- Werk in den USA- Beste Außendurchmessertoleranz in der Branche und eine um 30 % dickere Wand als Produkte anderer Hersteller
- Die aufgeführten Werte für Sturz und Konzentrizität sind der Gesamtmesswert (TIR, Total Indicator Reading)
- 100%ige visuelle und physische Inspektion gewährleistet Qualität, einschließlich Defekte bei physischen Abmessungen und Oberfläche
- Hergestellt aus Borosilikatglas; entspricht ASTM E438-Norm Typ 1 Klasse B, anerkannt als N51A
- Das Kühlen/Erwärmen dieser Röhrchen kann zum Bruch führen; für NMR-Experimente, bei denen Kühlungs-, Erwärmungs-, biologische Proben-, Multidimensions-, Mehrfachkern- oder DNP-Verfahren angewandt werden, siehe Wilmad Precision NMR-Röhrchen
Spezifikation
3,8 µm | |
203,2 mm | |
4,1 mm | |
8 in. | |
WG-1242-8-5 |
2,5 µm | |
4,947 ± 0,019 mm | |
700 MHz | |
0,43 mm |