Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ L Pipetten mit festem Volumen
Neue, leichte Pipette mit festem Volumen, geringen Kräften und hoher Reproduzierbarkeit
Marke: Gilson™ FA10019
Beschreibung
- Verbesserte Griffgestaltung mit geringerem Gewicht und größerem Haken für intensive Anwender
- Die graduierte Abdeckung kann vom Anwender im Labor für dichte und viskose Flüssigkeiten nachjustiert werden (nach dem Zurücksetzen kann das neue Volumen nicht versehentlich geändert werden)
- Der untere Teil der Drucktaste ist blau gefärbt, so dass er leichter als feste Volumeneinstellung erkennbar ist
- Für einen bequemen Zugang zu den Serviceteilen ist die Pipette mit einem Gilson Spitzenabwurf ausgestattet
- 2D-Identifizierungscode für einfache Rückverfolgbarkeit. Die Rückverfolgbarkeit umfasst die Produktreferenznummer, das Herstellungsdatum, die Seriennummer und das Nennvolumen
- Der Abwurfknopf des Spitzenabwerfers ist verstellbar, somit können sowohl Rechts- als auch Linkshänder die Spitzen komfortabel abwerfen
Spezifikation
ISO 8655, CE, GLP | |
No | |
Rot | |
Reusable | |
Ergonomisch | |
F5L | |
Pipetman™ L | |
Unsteril | |
5 μl | |
Klemmenabwurf aus Kunststoff | |
4,25 in. | |
12,48 in. | |
1,46 in. | |
0,47 lb. | |
Zertifizierte Qualität |
D10, DL10, DF10, DFL10 Spitze | |
Autoklavierbar | |
Anleitung | |
D-10, DL10, DF10, DFL10 Spitze | |
Polypropylen | |
1 | |
No | |
Feste Pipette | |
D10, DL10, DF10, DFL10 Spitze | |
1 | |
10.8 cm | |
31.7 cm | |
3.7 cm | |
Rot |