Learn More
Gilson™ PIPETMAN F-Pipetten
Die spezielle Luftverdrängungspipette mit festem Volumen gewährleistet eine fehlerfreie Volumeneinstellung
263.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | GLP |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Genauigkeit | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Genauigkeit | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10403952
![]() |
Gilson™
F123605 |
200 μl | ± 1.6 μl | Gehäuse F200 | N/A | ||||||
10235692
![]() |
Gilson™
F123604 |
20 μl | ± 0.2 μl | Gehäuse F20 | N/A | ||||||
10041912
![]() |
Gilson™
F123770 |
2 μl | ± 0.08 μl | F2 | N/A | ||||||
10799134
![]() |
Gilson™
F123775 |
25 μl | ± 0.25 μl | F25 | N/A | ||||||
10112862
![]() |
Gilson™
F123772 |
10 μl | ± 0.1 μl | Gehäuse F10 | N/A | ||||||
10676073
![]() |
Gilson™
F123606 |
1000 μ l | ±8 μl | F1000 | N/A | ||||||
10255592
![]() |
Gilson™
F123771 |
5 μl | ± 0.1 μl | F5 | N/A | ||||||
10453562
![]() |
Gilson™
F123778 |
50 μl | ± 0.4 μl | Gehäuse F50 | N/A | ||||||
10001952
![]() |
Gilson™
F123790 |
500 μl | ± 4 μl | F500 | N/A | ||||||
10719524
![]() |
Gilson™
F123788 |
300 μl | ± 3.5 μl | F300 | N/A | ||||||
10347662
![]() |
Gilson™
F123784 |
100 μl | ± 0.8 μl | F100 | N/A | ||||||
10061922
![]() |
Gilson™
F123787 |
250 μl | ± 3 μl | F250 | N/A | ||||||
10225692
![]() |
Gilson™
F123789 |
400 μl | ± 3.6 μl | F400 | N/A | ||||||
12326122
![]() |
Gilson™
F123607 |
5000 μl | ± 30 μl | F5000 | N/A | ||||||
Beschreibung
- Pipetten mit fest zugewiesenem Volumen gewährleisten zuverlässige und konsistente Ergebnisse
- Das Volumen kann im Labor durch den Anwender für dichte oder viskose Flüssigkeiten angepasst werden
- Die Einvolumen-Mechanik ist eine kostengünstige Alternative für klinische Diagnostik, Qualitätskontrolle und Routinetests
Die von Gilson maximal zugelassenen Fehlerraten werden nur garantiert, wenn die PIPETMAN Pipetten mit den empfohlenen Gilson PIPETMAN Spitzen verwendet werden.
Spezifikation
GLP | |
Blau | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
Edelstahlkolben und PVDF-Griff | |
4,25 in. | |
12,48 in. | |
Zertifizierte Qualität |
Autoklavierbar | |
Wiederverwendbar | |
1 | |
Pipette mit festem Volumen | |
3 Jahre | |
10.8 cm | |
31.7 cm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ PIPETMAN F-Pipetten