Learn More
Gilson™ PIPETMAN F-Pipetten
GREENER_CHOICE
Die spezielle Luftverdrängungspipette mit festem Volumen gewährleistet eine fehlerfreie Volumeneinstellung
Marke:  Gilson™ F123787
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10061922
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Pipetten mit fest zugewiesenem Volumen gewährleisten zuverlässige und konsistente Ergebnisse
  • Das Volumen kann im Labor durch den Anwender für dichte oder viskose Flüssigkeiten angepasst werden
  • Die Einvolumen-Mechanik ist eine kostengünstige Alternative für klinische Diagnostik, Qualitätskontrolle und Routinetests
Die von Gilson maximal zugelassenen Fehlerraten werden nur garantiert, wenn die PIPETMAN Pipetten mit den empfohlenen Gilson PIPETMAN Spitzen verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
± 3 μl
D1000, DF1000ST, DF1200ST Spitze
Blau
D1000, DF1000ST, DF1200ST Tip
F250
Unsteril
250 μl
Edelstahlkolben und PVDF-Griff
4,25 in.
12,48 in.
1,42 in.
Zertifizierte Qualität
GLP
Autoklavierbar
Reusable
Polypropylen
1
Pipette mit festem Volumen
D1000, DF1000ST, DF1200ST Spitze
3 Jahre
10.8 cm
31.7 cm
3.6 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Gilson™ PIPETMAN F-Pipetten > F250; Vol.: 250 μl