Learn More
Gilson™ PIPETMAN F-Pipetten
Die spezielle Luftverdrängungspipette mit festem Volumen gewährleistet eine fehlerfreie Volumeneinstellung
Marke: Gilson™ F123772
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Pipetten mit fest zugewiesenem Volumen gewährleisten zuverlässige und konsistente Ergebnisse
- Das Volumen kann im Labor durch den Anwender für dichte oder viskose Flüssigkeiten angepasst werden
- Die Einvolumen-Mechanik ist eine kostengünstige Alternative für klinische Diagnostik, Qualitätskontrolle und Routinetests
Die von Gilson maximal zugelassenen Fehlerraten werden nur garantiert, wenn die PIPETMAN Pipetten mit den empfohlenen Gilson PIPETMAN Spitzen verwendet werden.
Spezifikation
± 0.1 μl | |
D200, DF30ST Spitze | |
Blau | |
D200, DF30ST Tip | |
Gehäuse F10 | |
Unsteril | |
10 μl | |
Edelstahlkolben und PVDF-Griff | |
4,25 in. | |
12,48 in. | |
1,46 in. | |
Zertifizierte Qualität |
GLP | |
Autoklavierbar | |
Wiederverwendbar | |
Polypropylen | |
1 | |
Pipette mit festem Volumen | |
D200, DF30ST Spitze | |
3 Jahre | |
10.8 cm | |
31.7 cm | |
3.7 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ PIPETMAN F-Pipetten > F10; Vol.: 10 μl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur